2-Methoxythiophenol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
003589-5G 003589-25G 003589-100G
FLUO003589-5GEA 36.9 EUR InStock
FLUO003589-5G FLUO003589-25G FLUO003589-100G
2-Methoxythiophenol
2-Methoxythiophenol
Formel: C₇H₈OS
MW: 140.21 g/mol
Siedepunkt: 225
Dichte: 1.14 g/cm³ (30 °C)
MDL Number: MFCD00004834
CAS-Nummer: 7217-59-6
EINECS: 230-605-7
UN: 3334
ADR: 9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge