3-Methoxythiophenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
155705-25G 155705-5G
SIAL155705-25GEA 133 EUR InStock
SIAL155705-25G SIAL155705-5G
3-Methoxythiophenol, Sigma-Aldrich®
3-Methoxythiophenol
Formel: C₇H₈OS
MW: 140.21 g/mol
Siedepunkt: 223
Dichte: 1.136 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004841
CAS-Nummer: 15570-12-4
EINECS: 239-617-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge