2,5-Dimethoxybenzolsulfonylchlorid
Lieferant: MENAI
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
ST2043.5 ST2043.25
MENAST2043.5EA 0 EUR InStock
MENAST2043.5 MENAST2043.25
2,5-Dimethoxybenzolsulfonylchlorid
2,5-Dimethoxybenzolsulfonylchlorid
Formel: C₈H₉ClO₄S
MW: 236.68 g/mol
Melting Pt: 119…121 °C
MDL Number: MFCD00024872
CAS-Nummer: 1483-28-9
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge