4-Phenoxyphenol
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BTB14064.1 BTB14064.10 BTB14064.50
MAYBBTB14064.1EA 0 EUR InStock
MAYBBTB14064.1 MAYBBTB14064.10 MAYBBTB14064.50
4-Phenoxyphenol
4-Phenoxyphenol
Formel: C₁₂H₁₀O₂
Siedepunkt: 314 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 80…83 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002331
CAS-Nummer: 831-82-3
EINECS: 212-611-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge