Brenzcatechin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C9510-100G C9510-1KG C9510-500G
SIALC9510-100GEA 46.2 EUR InStock
SIALC9510-100G SIALC9510-1KG SIALC9510-500G
Brenzcatechin, Sigma-Aldrich®
Brenzcatechin
Formel: C₆H₆O₂
MW: 110.11 g/mol
Siedepunkt: 245
Melting Pt: 103…105 °C
Dichte: 1.0548 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 127
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002188
CAS-Nummer: 120-80-9
EINECS: 204-427-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,08089
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge