Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Phloroglucin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Achtung

79330-100G 79330-25G
SIAL79330-100GEA 109 EUR InStock
SIAL79330-100G SIAL79330-25G
Phloroglucin, Sigma-Aldrich®
Phloroglucin


Formel: C₆H₆O₃
MW: 126.11 g/mol
Siedepunkt: 400
Melting Pt: 217…220 °C
Dichte: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002286
CAS-Nummer: 108-73-6
EINECS: 203-611-2
Merck Index: 12,07482
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge