Diphenylether, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
67334-25ML 67334-5ML
67334-25MLEA 49.6 EUR InStock
67334-25ML 67334-5ML
Diphenylether, Supelco®
Diphenylether
Formel: C₁₂H₁₀O
Siedepunkt: 498 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 24…27 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 125 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003034
CAS-Nummer: 101-84-8
EINECS: 202-981-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07442
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=109886e506d12e6308d9912749195c8a94a6e575&vid=109886e506d12e6308d9912749195c8a94a6e575&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge