4-Allylanisol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A29208-100G A29208-25G
SIALA29208-100GEA 80 EUR InStock
SIALA29208-100G SIALA29208-25G
4-Allylanisol, Sigma-Aldrich®
4-Allylanisol
Formel: C₁₀H₁₂O
MW: 148.2 g/mol
Siedepunkt: 216
Melting Pt: 22.5
Dichte: 0.965 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008653
CAS-Nummer: 140-67-0
EINECS: 205-427-8
Merck Index: 13,03740
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..