4-Allylanisol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W241105-5KG-K W241105-1KG-K
SIALW241105-5KG-KEA 851 EUR InStock
SIALW241105-5KG-K SIALW241105-1KG-K
4-Allylanisol, Sigma-Aldrich®
4-Allylanisol
Formel: C₁₀H₁₂O
Siedepunkt: 216 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 22,5 °C
Dichte: 0,965 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008653
CAS-Nummer: 140-67-0
EINECS: 205-427-8
Merck Index: 13,03740
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge