4-Allylveratrol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W247502-10KG-K W247502-1KG-K W247502-25KG-K
SIALW247502-10KG-KEA 810 EUR InStock
SIALW247502-10KG-K SIALW247502-1KG-K SIALW247502-25KG-K
4-Allylveratrol, Sigma-Aldrich®
4-Allylveratrol
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –4 °C
Dichte: 1,036 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008652
CAS-Nummer: 93-15-2
EINECS: 202-223-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge