1-Fluor-2-ethinylbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008806-1G 008806-5G
FLUO008806-1GEA 48.8 EUR InStock
FLUO008806-1G FLUO008806-5G
1-Fluor-2-ethinylbenzol
1-Fluor-2-ethinylbenzol
Formel: C₈H₅F
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00799540
CAS-Nummer: 766-49-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge