4-Ethinylanisol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
206490-1G 206490-5G
SIAL206490-1GEA 107 EUR InStock
SIAL206490-1G SIAL206490-5G
4-Ethinylanisol, Sigma-Aldrich®
4-Ethinylanisol
Formel: C₉H₈O
MW: 132.16 g/mol
MDL Number: MFCD00168815
CAS-Nummer: 768-60-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge