1-Phenyl-1-propin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
161241-25G 161241-5G
SIAL161241-25GEA 312 EUR InStock
SIAL161241-25G SIAL161241-5G
1-Phenyl-1-propin, Sigma-Aldrich®
1-Phenyl-1-propin
Formel: C₆H₅CCCH₃
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,942 g/cm³ (15 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009272
CAS-Nummer: 673-32-5
EINECS: 211-607-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge