2-Formylphenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010998-5G 010998-25G
FLUO010998-5GEA 42.9 EUR InStock
FLUO010998-5G FLUO010998-25G
2-Formylphenylboronsäure
2-Formylphenylboronsäure
Formel: C₇H₇BO₃
MDL Number: MFCD00151822
CAS-Nummer: 40138-16-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge