1-Brom-4-pentylbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
018302-1G 018302-5G
FLUO018302-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO018302-1G FLUO018302-5G
1-Brom-4-pentylbenzol
1-Brom-4-pentylbenzol
Formel: C₁₁H₁₅Br
MDL Number: MFCD00061113
CAS-Nummer: 51554-95-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge