4-Brom-3-chlortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
018263-1G 018263-5G 018263-25G
FLUO018263-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018263-1G FLUO018263-5G FLUO018263-25G
4-Brom-3-chlortoluol
4-Brom-3-chlortoluol
Formel: C₇H₆BrCl
MDL Number: MFCD00045161
CAS-Nummer: 6627-51-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge