ω-Brom-3-chloracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF145.2.5 CFF145.10 017212-1G 017212-5G
CHMPCFF145.2.5EA 321 EUR InStock
CHMPCFF145.2.5 CHMPCFF145.10 FLUO017212-1G FLUO017212-5G
ω-Brom-3-chloracetophenon
ω-Brom-3-chloracetophenon
Formel: C₈H₆BrClO
MW: 233.49 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00792669
CAS-Nummer: 41011-01-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge