α-Brom-2-chlor-6-fluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005632-5G 005632-1G 005632-25G
FLUO005632-5GEA 48.8 EUR InStock
FLUO005632-5G FLUO005632-1G FLUO005632-25G
α-Brom-2-chlor-6-fluortoluol
α-Brom-2-chlor-6-fluortoluol
Formel: C₇H₅BrClF
MW: 223.47 g/mol
Siedepunkt: 223
Melting Pt: 37
Dichte: 1.629 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00040126
CAS-Nummer: 68220-26-8
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge