α-Brom-4-chlor-2-fluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009420-5G 009420-25G
FLUO009420-5GEA 31.1 EUR InStock
FLUO009420-5G FLUO009420-25G
α-Brom-4-chlor-2-fluortoluol
α-Brom-4-chlor-2-fluortoluol
Formel: C₇H₅BrClF
MW: 223.47 g/mol
MDL Number: MFCD00831105
CAS-Nummer: 71916-82-0
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge