2,3,6-Trifluorbenzylbromid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
007504-1G 007504-5G 007504-10G
FLUO007504-1GEA 31.4 EUR InStock
FLUO007504-1G FLUO007504-5G FLUO007504-10G
2,3,6-Trifluorbenzylbromid
2,3,6-Trifluorbenzylbromid
Formel: C₇H₄BrF₃
Siedepunkt: 181 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 21 °C
Dichte: 1,718 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00061208
CAS-Nummer: 151412-02-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge