3,5-Difluorbenzylbromid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
004798-10G 004798-100G 004798-25G
FLUO004798-10GEA 73.5 EUR InStock
FLUO004798-10G FLUO004798-100G FLUO004798-25G
3,5-Difluorbenzylbromid
3,5-Difluorbenzylbromid
Formel: C₇H₅BrF₂
MW: 207.02 g/mol
Siedepunkt: 65 °C (4.5 mmHg)
Dichte: 1.6 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010304
CAS-Nummer: 141776-91-2
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge