4-Brom-α,α,α,3-tetrafluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
004217-5G 004217-25G
FLUO004217-5GEA 39.9 EUR InStock
FLUO004217-5G FLUO004217-25G
4-Brom-α,α,α,3-tetrafluortoluol
4-Brom-α,α,α,3-tetrafluortoluol
Formel: C₇H₃BrF₄
MDL Number: MFCD00042497
CAS-Nummer: 40161-54-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge