3-Brom-α,α,α,5-tetrafluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004216-5G 004216-25G
FLUO004216-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004216-5G FLUO004216-25G
3-Brom-α,α,α,5-tetrafluortoluol
3-Brom-α,α,α,5-tetrafluortoluol
Formel: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
MDL Number: MFCD00042498
CAS-Nummer: 130723-13-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge