5-Brom-α,α,α,2-tetrafluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF578.5 004218-25G 004218-100G
CHMPCFF578.5EA 268 EUR InStock
CHMPCFF578.5 FLUO004218-25G FLUO004218-100G
5-Brom-α,α,α,2-tetrafluortoluol
5-Brom-α,α,α,2-tetrafluortoluol
Formel: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
MDL Number: MFCD00042493
CAS-Nummer: 393-37-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge