4-Brom-3-nitrobenzotrifluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
002194-100G 002194-25G
FLUO002194-100GEA 171 EUR InStock
FLUO002194-100G FLUO002194-25G
4-Brom-3-nitrobenzotrifluorid
4-Brom-3-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₃BrF₃NO₂
Siedepunkt: 102…105 °C (10 mmHg)
Dichte: 1,76 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00014685
CAS-Nummer: 349-03-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge