2-Brom-α,α,α-trifluor-5-nitrotoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004256-5G 004256-10G 004256-50G
FLUO004256-5GEA 0 EUR InStock
FLUO004256-5G FLUO004256-10G FLUO004256-50G
2-Brom-α,α,α-trifluor-5-nitrotoluol
2-Brom-α,α,α-trifluor-5-nitrotoluol
Formel: C₇H₃BrF₃NO₂
MW: 270.01 g/mol
Siedepunkt: 125…130 °C (12 mmHg)
Melting Pt: 46…48 °C
MDL Number: MFCD00014707
CAS-Nummer: 367-67-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge