α-Brom-3-(trifluormethoxy)toluol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
001406-1G 001406-5G
FLUO001406-1GEA 34.1 EUR InStock
FLUO001406-1G FLUO001406-5G
α-Brom-3-(trifluormethoxy)toluol
α-Brom-3-(trifluormethoxy)toluol
Formel: C₈H₆BrF₃O
MW: 255.03 g/mol
Siedepunkt: 178…180 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.572 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00061271
CAS-Nummer: 159689-88-0
UN: 3265
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge