α-Brom-4-iodtoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
018740-5G 018740-25G
FLUO018740-5GEA 72.9 EUR InStock
FLUO018740-5G FLUO018740-25G
α-Brom-4-iodtoluol
α-Brom-4-iodtoluol
Formel: C₇H₆BrI
Siedepunkt: 115…120 °C (0,6 mmHg)
Melting Pt: 80 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00209656
CAS-Nummer: 16004-15-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge