4-Brom-m-toluidin
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BTB05601.1 BTB05601.10 BTB05601.50
MAYBBTB05601.1EA 0 EUR InStock
MAYBBTB05601.1 MAYBBTB05601.10 MAYBBTB05601.50
4-Brom-m-toluidin
4-Brom-m-toluidin
Formel: C₇H₈BrN
MW: 186.05 g/mol
MDL Number: MFCD00007828
CAS-Nummer: 6933-10-4
EINECS: 230-056-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge