4-Tolualdehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W306800-10KG-K W306800-1KG-K W306800-25KG-K
SIALW306800-10KG-KEA 446 EUR InStock
SIALW306800-10KG-K SIALW306800-1KG-K SIALW306800-25KG-K
4-Tolualdehyd, Sigma-Aldrich®
4-Tolualdehyd
Formel: C₈H₈O
MW: 120.15 g/mol
Siedepunkt: 205
Melting Pt: –6 °C
Dichte: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 72
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006954
CAS-Nummer: 104-87-0
EINECS: 203-246-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge