2',6'-Dichloracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
009766-1G 009766-5G
FLUO009766-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO009766-1G FLUO009766-5G
2',6'-Dichloracetophenon
2',6'-Dichloracetophenon
Formel: C₈H₆Cl₂O
MW: 189.04 g/mol
MDL Number: MFCD00016339
CAS-Nummer: 2040-05-3
EINECS: 218-035-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge