6-Chlor-o-toluylsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
018392-1G 018392-5G
FLUO018392-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO018392-1G FLUO018392-5G
6-Chlor-o-toluylsäure
6-Chlor-o-toluylsäure
Formel: C₈H₇ClO₂
MDL Number: MFCD00045799
CAS-Nummer: 21327-86-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge