2,3-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004692-1G 004692-5G
FLUO004692-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO004692-1G FLUO004692-5G
2,3-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol
2,3-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol
Formel: C₇H₃Cl₂F₃
MDL Number: MFCD00069115
CAS-Nummer: 54773-19-2
EINECS: 259-336-3
UN: 2234
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge