α-Chlor-2,4,5-trifluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
007969-1G 007969-5G 007969-10G
FLUO007969-1GEA 34.1 EUR InStock
FLUO007969-1G FLUO007969-5G FLUO007969-10G
α-Chlor-2,4,5-trifluortoluol
α-Chlor-2,4,5-trifluortoluol
Formel: C₇H₄ClF₃
MW: 180.56 g/mol
MDL Number: MFCD00236319
CAS-Nummer: 243139-71-1
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge