α-Chlor-2,4-difluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
021891-5G 021891-25G
FLUO021891-5GEA 31.1 EUR InStock
FLUO021891-5G FLUO021891-25G
α-Chlor-2,4-difluortoluol
α-Chlor-2,4-difluortoluol
Formel: C₇H₅ClF₂
MW: 162.57 g/mol
MDL Number: MFCD01090988
CAS-Nummer: 452-07-3
UN: 3265
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge