α-Chlor-2,6-difluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
008553-5G 008553-25G
FLUO008553-5GEA 31.1 EUR InStock
FLUO008553-5G FLUO008553-25G
α-Chlor-2,6-difluortoluol
α-Chlor-2,6-difluortoluol
Formel: C₇H₅ClF₂
MW: 162.57 g/mol
Siedepunkt: 172…173 °C (640 mmHg)
Melting Pt: 32
MDL Number: MFCD00191346
CAS-Nummer: 697-73-4
UN: 1759
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge