3-Chlor-4-fluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
009090-10G 009090-25G 009090-5G
FLUO009090-10GEA 67.1 EUR InStock
FLUO009090-10G FLUO009090-25G FLUO009090-5G
3-Chlor-4-fluortoluol
3-Chlor-4-fluortoluol
Formel: C₇H₆ClF
MW: 144.58 g/mol
MDL Number: MFCD00079730
CAS-Nummer: 1513-25-3
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge