2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005712-5G 005712-1G
FLUO005712-5GEA 146 EUR InStock
FLUO005712-5G FLUO005712-1G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzoylchlorid
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₈H₃Cl₂F₃O
Siedepunkt: 59…61 °C (1013 hPa)
MDL Number: MFCD01631634
CAS-Nummer: 657-05-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge