2-Chlor-6-fluor-3-methylbenzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005644-5G 005644-1G
FLUO005644-5GEA 296 EUR InStock
FLUO005644-5G FLUO005644-1G
2-Chlor-6-fluor-3-methylbenzamid
2-Chlor-6-fluor-3-methylbenzamid
Formel: C₈H₇ClFNO
MDL Number: MFCD01631394
CAS-Nummer: 286474-60-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge