2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007807-5G 007807-1G
FLUO007807-5GEA 101 EUR InStock
FLUO007807-5G FLUO007807-1G
2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzoesäure
2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzoesäure
Formel: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224.57 g/mol
MDL Number: MFCD00792415
CAS-Nummer: 39226-97-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge