2-Chlor-4-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
003965-100G 003965-500G 003965-25G
FLUO003965-100GEA 152 EUR InStock
FLUO003965-100G FLUO003965-500G FLUO003965-25G
2-Chlor-4-(trifluormethyl)anilin
2-Chlor-4-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅ClF₃N
Siedepunkt: 89 °C (0,5 mmHg)
MDL Number: MFCD00042563
CAS-Nummer: 39885-50-2
EINECS: 254-674-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge