3,4-Dichlor-5-nitrobenzotrifluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009130-1G 009130-5G
FLUO009130-1GEA 34.1 EUR InStock
FLUO009130-1G FLUO009130-5G
3,4-Dichlor-5-nitrobenzotrifluorid
3,4-Dichlor-5-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₂Cl₂F₃NO₂
MW: 260 g/mol
MDL Number: MFCD01862035
CAS-Nummer: 657-02-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge