3-Chlor-4-nitrobenzotrifluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
009097-1G 009097-5G
FLUO009097-1GEA 83.9 EUR InStock
FLUO009097-1G FLUO009097-5G
3-Chlor-4-nitrobenzotrifluorid
3-Chlor-4-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225.55 g/mol
MDL Number: MFCD00272564
CAS-Nummer: 402-11-9
EINECS: 206-936-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge