2-Chlor-3,5-dinitro-α,α,α-trifluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
009080-5G 009080-25G
FLUO009080-5GEA 0 EUR InStock
FLUO009080-5G FLUO009080-25G
2-Chlor-3,5-dinitro-α,α,α-trifluortoluol
2-Chlor-3,5-dinitro-α,α,α-trifluortoluol
Formel: C₇H₂ClF₃N₂O₄
MW: 270.55 g/mol
Melting Pt: 60…65 °C
MDL Number: MFCD00007076
CAS-Nummer: 392-95-0
EINECS: 206-883-0
UN: 2923
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge