3-Chlor-2-fluorbenzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005625-1G 005625-5G
FLUO005625-1GEA 60.9 EUR InStock
FLUO005625-1G FLUO005625-5G
3-Chlor-2-fluorbenzylalkohol
3-Chlor-2-fluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆ClFO
MW: 160.58 g/mol
MDL Number: MFCD01631549
CAS-Nummer: 261723-30-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge