4-Chlor-2-fluorbenzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009419-5G 009419-25G
FLUO009419-5GEA 41.6 EUR InStock
FLUO009419-5G FLUO009419-25G
4-Chlor-2-fluorbenzylalkohol
4-Chlor-2-fluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆ClFO
MW: 160.58 g/mol
MDL Number: MFCD00143285
CAS-Nummer: 56456-49-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge