3-Chlor-2-methylphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008765-5G 008765-10G
FLUO008765-5GEA 45.9 EUR InStock
FLUO008765-5G FLUO008765-10G
3-Chlor-2-methylphenylisothiocyanat
3-Chlor-2-methylphenylisothiocyanat
Formel: C₈H₆ClNS
MDL Number: MFCD00022056
CAS-Nummer: 19241-35-1
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge