5-Chlor-2-methylphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008768-5G 008768-1G
FLUO008768-5GEA 55.4 EUR InStock
FLUO008768-5G FLUO008768-1G
5-Chlor-2-methylphenylisothiocyanat
5-Chlor-2-methylphenylisothiocyanat
Formel: C₈H₆ClNS
Siedepunkt: 268 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,248 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00046801
CAS-Nummer: 19241-36-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge