4-Chlor-2-methylphenylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008767-1G 008767-5G 008767-25G
FLUO008767-1GEA 32.4 EUR InStock
FLUO008767-1G FLUO008767-5G FLUO008767-25G
4-Chlor-2-methylphenylisothiocyanat
4-Chlor-2-methylphenylisothiocyanat
Formel: C₈H₆ClNS
Siedepunkt: 136 °C (13 mmHg)
Melting Pt: 36 °C
MDL Number: MFCD00041089
CAS-Nummer: 23165-53-9
EINECS: 245-472-0
UN: 2923
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge