3-Chlorbenzylamin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
008869-5G 008869-25G
FLUO008869-5GEA 48.8 EUR InStock
FLUO008869-5G FLUO008869-25G
3-Chlorbenzylamin
3-Chlorbenzylamin
Formel: C₇H₈ClN
MW: 141.6 g/mol
Siedepunkt: 40 °C (0.8 mmHg)
Dichte: 1.159 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00040752
CAS-Nummer: 4152-90-3
EINECS: 223-985-0
UN: 2735
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge